Benzenesulphonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10891.0B
A10891.30
A10891.0BEA
85
EUR
A10891.0B
A10891.30
Benzenesulphonamide ≥98%
Benzenesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 98-10-2
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Flash Point: 250°(482°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1100566
MDL No.: MFCD00007930
Formule:
C₆H₇NO₂S Smeltpunt: 151…154 °C Vlampunt: 250 °C (482 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007930 CAS nummer: 98-10-2 EINECS: 202-637-1 |