ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15374.09 A15374.18
A15374.09EA 37 EUR
A15374.09 A15374.18
ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Purity: 95% CAS No.: 99-81-0 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 393567 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00007356
Formule: C₈H₆BrNO₃
Smeltpunt: 95…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007356
CAS nummer: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
ADR: 8,III