ω-Bromo-3-fluoroacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SPB06322DA SPB06322EA
MAYBSPB06322DAEA 0 EUR
MAYBSPB06322DA MAYBSPB06322EA
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00109756
CAS nummer: 53631-18-8