2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L19320.03 L19320.06
L19320.03EA 58.7 EUR
L19320.03 L19320.06
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1006-39-9 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 2249797 MDL No.: MFCD00077464
Formule: C₈H₆BrFO
Kookpunt: 150 °C (12 mmHg)
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077464
CAS nummer: 1006-39-9