3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22091.14 B22091.06
B22091.14EA 237 EUR
B22091.14 B22091.06
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 1007-15-4 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-57° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 3088698 MDL No.: MFCD00042466
Formule: C₈H₆BrFO
Kookpunt: 150 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 55…57 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042466
CAS nummer: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0