4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26373.03 H26373.06 H26373.14
H26373.03EA 67 EUR
H26373.03 H26373.06 H26373.14
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥97%
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 151945-84-5 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 MDL No.: MFCD04115858
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115858
CAS nummer: 151945-84-5
EINECS: None