2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19216.06 A19216.14
A19216.06EA 58.6 EUR
A19216.06 A19216.14
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 705-15-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1239364 MDL No.: MFCD00008731
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 281 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 48…50 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008731
CAS nummer: 705-15-7
EINECS: 211-882-3