2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18539.03 A18539.06 A18539.14
A18539.03EA 43.8 EUR
A18539.03 A18539.06 A18539.14
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone ≥97%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 703-23-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 141°/16mm MDL No.: MFCD00008732
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 141 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: 56…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008732
CAS nummer: 703-23-1
EINECS: 211-872-9