4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
102420250
102421000
102425000
ACRO102420250EA
0
EUR
ACRO102420250
ACRO102421000
ACRO102425000
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Formule:
C₉H₁₀O₃ Kookpunt: 295…300 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 112…116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008747 CAS nummer: 498-02-2 EINECS: 207-854-5 Merck Index: 13,00746 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 116 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |