4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31332.03 H31332.06
H31332.03EA 54.2 EUR
H31332.03 H31332.06
4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
4-Nitro-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 1975-51-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00210697
Formule: C₈H₇NO₄
Smeltpunt: 152…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210697
CAS nummer: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5