2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
A19884.06 A19884.14
A19884.06EA 93.4 EUR
A19884.06 A19884.14
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 98619-07-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 696642
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142713
CAS nummer: 98619-07-9