4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
A16030.06
A16030.14
A16030.22
A16030.06EA
61.2
EUR
A16030.06
A16030.14
A16030.22
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1481-27-2
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 65°/2mm
Beilstein Reference: 2249799
MDL No.: MFCD00143203
Formule:
C₈H₇FO₂ Kookpunt: 65 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 29…34 °C Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143203 CAS nummer: 1481-27-2 |