2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
AC31934.250 AC31934.1
MAYBAC31934.250EA 0 EUR
MAYBAC31934.250 MAYBAC31934.1
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formule: C₈H₃F₄NO
Kookpunt: 53 °C (2,5 mmHg)
Dichtheid: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673069
CAS nummer: 69922-27-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %