1-Hexyl-4-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26878.09 H26878.03
H26878.09EA 188 EUR
H26878.09 H26878.03
1-Hexyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Hexyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 62150-34-9 Molecular Formula: C12H17I Formula Weight: 288.16 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 122-125°/3mm MDL No.: MFCD07777097
Formule: C₁₂H₁₇I
MW: 288.17 g/mol
Kookpunt: 122…125 °C (3 mmHg)
Vlampunt: >120 °C (248 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777097
CAS nummer: 62150-34-9