3-Iodo-p-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11485.06
A11485.14
A11485.22
A11485.06EA
35.3
EUR
A11485.06
A11485.14
A11485.22
3-Iodo-p-toluidine ≥98%
3-Iodo-p-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 35944-64-0
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Melting Point: 34-37°
Beilstein Reference: 2353567
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047843
Formule:
C₇H₈IN Smeltpunt: 34…37 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047843 CAS nummer: 35944-64-0 EINECS: 252-803-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |