1,1-Dimethoxy-2-phenylethane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A18730.22
A18730.36
A18730.22EA
27.6
EUR
A18730.22
A18730.36
1,1-Dimethoxy-2-phenylethane ≥98%
1,1-Dimethoxy-2-phenylethane
Purity: 98%
CAS No.: 101-48-4
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 879360
MDL No.: MFCD00008487
Formule:
C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂ Kookpunt: 220 °C Smeltpunt: 62…64 °C Dichtheid: 1,004 Vlampunt: 83 °C (181 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008487 CAS nummer: 101-48-4 EINECS: 202-945-6 |