α,α-Dimethoxytoluene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 36.8 EUR
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimethoxytoluene 98%
α,α-Dimethoxytoluene
Formule: C₉H₁₂O₂
Kookpunt: 87…89 °C (18 mmHg)
Dichtheid: 1,01 g/cm³
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008491
CAS nummer: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %