5-Phenyl-1-pentanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L12070.03
L12070.06
L12070.03EA
26.4
EUR
L12070.03
L12070.06
5-Phenyl-1-pentanol ≥97%
5-Phenyl-1-pentanol
Purity: 97%
CAS No.: 10521-91-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)5OH
Formula Weight: 164.25
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH Kookpunt: 113…114 °C (1,5 mmHg) Dichtheid: 0,975 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002979 CAS nummer: 10521-91-2 EINECS: 234-064-8 |