4'-Phenylacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14622.14 A14622.22 A14622.36
A14622.14EA 29.8 EUR
A14622.14 A14622.22 A14622.36
4'-Phenylacetophenone ≥98%
4'-Phenylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 92-91-1 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Melting Point: 117-123° Boiling Point: 168°/8mm MDL No.: MFCD00008749
Formule: C₁₄H₁₂O
Kookpunt: 168 °C (8 mmHg)
Smeltpunt: 117…123 °C
Dichtheid: 1,251 g/cm³ (0 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008749
CAS nummer: 92-91-1
EINECS: 202-202-6