ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 39.3 EUR
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Formule: C₉H₉BrO
Kookpunt: 105 °C (0,1 -rr)
Smeltpunt: 52…53 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000203
CAS nummer: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %