ω-Bromo-4-methylacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
B25217.06
B25217.14
B25217.22
B25217.06EA
49.4
EUR
B25217.06
B25217.14
B25217.22
ω-Bromo-4-methylacetophenone ≥98%
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 619-41-0
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Flash Point:
Formule:
C₉H₉BrO MW: 213.07 g/mol Kookpunt: 105 °C (0.1 mmHg) Smeltpunt: 50…54 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000203 CAS nummer: 619-41-0 EINECS: 210-595-0 |