2-tert-Butyl-p-cresol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
107960050 107961000 107965000
ACRO107960050EA 22.5 EUR
ACRO107960050 ACRO107961000 ACRO107965000
2-tert-Butyl-p-cresol 99%
2-tert-Butyl-p-cresol
Formule: C₁₁H₁₆O
Kookpunt: 244 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 50…53 °C
Dichtheid: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002381
CAS nummer: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN: 2430
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow to light beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 53 °C
GC ≥98.5 %