2-tert-Butyl-p-cresol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23545.22 B23545.36
B23545.22EA 28.1 EUR
B23545.22 B23545.36
2-tert-Butyl-p-cresol ≥99%
2-tert-Butyl-p-cresol
Purity: 99% CAS No.: 2409-55-4 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 105°(221°F) Melting Point: 49-54° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 1817645 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002381
Formule: C₁₁H₁₆O
Kookpunt: 237 °C
Smeltpunt: 49…54 °C
Dichtheid: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 105 °C (221 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002381
CAS nummer: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN: 2430
ADR: 8,III