m-Xyleen
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dimethylbenzene
3791.1 3791.2
ROTH3791.1EA 0 EUR
ROTH3791.1 ROTH3791.2
m-Xyleen
m-Xyleen
Formule: C₈H₁₀
Kookpunt: 138 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –48 °C
Dichtheid: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008536
CAS nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214