4-Iodobiphenyl ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27453.14 H27453.06 H27453.03
H27453.14EA 428 EUR
H27453.14 H27453.06 H27453.03
4-Iodobiphenyl ≥97%
4-Iodobiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 1591-31-7 Molecular Formula: C12H9I Formula Weight: 280.11 Melting Point: 110-114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00019028
Formule: C₁₂H₉I
Kookpunt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 110…114 °C
Dichtheid: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019028
CAS nummer: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ADR: 9,III