trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
406360250
406361000
ACRO406360250EA
85.3
EUR
ACRO406360250
ACRO406361000
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formule:
C₆H₁₄N₂ Kookpunt: 199 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 68…71 °C Vlampunt: 71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075174 CAS nummer: 2615-25-0 UN: 3259 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow to brown Crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
Water | ≤1 % |
GC | ≥98.0 % |