1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A17215.09
A17215.22
A17215.36
A17215.09EA
27.7
EUR
A17215.09
A17215.22
A17215.36
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥98%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 103-76-4
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5065
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Melting Point: -39°
Boiling Point: 242-246°
Beilstein Reference: 104361
MDL No.: MFCD00005970
Formule:
C₆H₁₄N₂O Kookpunt: 242…246 °C Smeltpunt: –39 °C Dichtheid: 1,060 Vlampunt: 135 °C (275 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005970 CAS nummer: 103-76-4 EINECS: 203-142-3 |