1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L18702.06
L18702.14
L18702.06EA
27.8
EUR
L18702.06
L18702.14
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 59817-32-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 4248583
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00052896
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O Smeltpunt: 205…208 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052896 CAS nummer: 59817-32-2 UN: 3263 ADR: 8,III |