Phenazone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Antipyrine
A11089.22 A11089.36
A11089.22EA 35.1 EUR
A11089.22 A11089.36
Phenazone ≥98%
Phenazone
Purity: 98% CAS No.: 60-80-0 Molecular Formula: C11H12N2O Formula Weight: 188.23 Melting Point: 111-114° Beilstein Reference: 157775 Merck Reference: 14,716 MDL No.: MFCD00003146
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Kookpunt: 388 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 111…114 °C
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003146
CAS nummer: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 14,716