10-Methylphenothiazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21648.06 B21648.14
B21648.06EA 62 EUR
B21648.06 B21648.14
10-Methylphenothiazine ≥98%
10-Methylphenothiazine
Purity: 98% CAS No.: 1207-72-3 Molecular Formula: C13H11NS Formula Weight: 213.30 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00041836
Formule: C₁₃H₁₁NS
Kookpunt: 342 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 100…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041836
CAS nummer: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8