Potassium hydrogen carbonate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium bicarbonate
X887.1 X887.2 X887.3
ROTHX887.1EA 20.5 EUR
ROTHX887.1 ROTHX887.2 ROTHX887.3
Potassium hydrogen carbonate
Potassium hydrogen carbonate
Formule: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Smeltpunt: 292
Dichtheid: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011402
CAS nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691