Disodium hydrogen phosphate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T876.1 T876.2 T876.3
ROTHT876.1EA 37.5 EUR
ROTHT876.1 ROTHT876.2 ROTHT876.3
Disodium hydrogen phosphate
Disodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Smeltpunt: 250 °C
Dichtheid: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003496
CAS nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
Bereik: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805