Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
A10915.36EA 57.7 EUR
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Potassium hexafluorotitanate
Purity: 97% CAS No.: 16919-27-0 Molecular Formula: F6K2Ti Formula Weight: 240.07 Boiling Point: 235-237° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011380
Formule: F₆K₂Ti
Kookpunt: 235…237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011380
CAS nummer: 16919-27-0
EINECS: 240-969-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III