Potassium titanate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20263.22 B20263.36
B20263.22EA 45.9 EUR
B20263.22 B20263.36
Potassium titanate
Potassium titanate
CAS No.: 12030-97-6 Molecular Formula: K2O + TiO2 Odour: Odourless Melting Point: 1615° MDL No.: MFCD00058803
Formule: K₂O₃Ti
Smeltpunt: 1615 °C
Dichtheid: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058803
CAS nummer: 12030-97-6
EINECS: 234-748-6