Potassium metavanadate ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39501.14 39501.22
39501.14EA 81.6 EUR
39501.14 39501.22
Potassium metavanadate ≥99.9% (metals basis)
Potassium metavanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 13769-43-2 Molecular Formula: KVO3 Formula Weight: 138.04 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 2864 MDL No.: MFCD00050038
Formule: KO₃V
Smeltpunt: 520 °C
Dichtheid: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050038
CAS nummer: 13769-43-2
EINECS: 237-388-8
UN: 2864
ADR: 6.1,II