Potassium orthovanadate ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39502.14 39502.22
39502.14EA 242 EUR
39502.14 39502.22
Potassium orthovanadate ≥99.9% (metals basis)
Potassium orthovanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 14293-78-8 Molecular Formula: K3VO4 Formula Weight: 232.24 Physical Form: Granular Odour: Odourless UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00210642
Formule: K₃O₄V
MW: 232.23 g/mol
Smeltpunt: 1300
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210642
CAS nummer: 14293-78-8
EINECS: 238-220-6
UN: 3285
ADR: 6.1 III