Barium titanate ≥99.7% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.7%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form:
Formule:
BaO₃Ti Smeltpunt: 1620 °C Dichtheid: 5,85 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003447 CAS nummer: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1000 |