Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12048.0250
1.12048.0050
1.12048.0250EA
96.4
EUR
1.12048.0250
1.12048.0050
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Barium titanate
Formule:
BaO₃Ti Smeltpunt: 1625 °C Dichtheid: 5,67 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003447 CAS nummer: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01029 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 1625 °C |
Molar Mass | 233.2 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
Density | 6.08 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry) |