Calcium titanate ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11397.36
11397.A3
11397.36EA
162
EUR
11397.36
11397.A3
Calcium titanate ≥99% (metals basis)
Calcium titanate
Purity: 99+%
CAS No.: 12049-50-2
Molecular Formula: CaTiO3
Formula Weight: 135.98
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.10
Melting Point: 1975°
MDL No.: MFCD00015981
Formule:
CaO₃Ti Smeltpunt: 1975 °C Dichtheid: 4,10 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015981 CAS nummer: 12049-50-2 EINECS: 234-988-1 |