Indium(I) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Ampuled under argon
35700.06 35700.03
35700.06EA 425 EUR
35700.06 35700.03
Indium(I) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Indium(I) iodide
Purity: 99.998% CAS No.: 13966-94-4 Molecular Formula: InI Formula Weight: 241.72 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture and Light Sensitive MDL No.: MFCD00135543
Formule: InI
Kookpunt: 711 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 351 °C
Dichtheid: 5,32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135543
CAS nummer: 13966-94-4
EINECS: 237-746-3
UN: 3260
ADR: 8,III