Digallium trisulphide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
41538.03
41538.06
41538.03EA
86.5
EUR
41538.03
41538.06
Digallium trisulphide ≥99.999% (metals basis)
Digallium trisulphide
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-22-5
Molecular Formula: Ga2S3
Formula Weight: 235.63
Physical Form: Powder
Density: 3.77
Melting Point: 1255°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016106
Formule:
Ga₂S₃ Smeltpunt: 1255 °C Dichtheid: 3,77 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016106 CAS nummer: 12024-22-5 EINECS: 234-692-2 UN: 3260 ADR: 8,II |