Indium(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diindium trisulphide, Indium trisulphide
45563.04 45563.09 45563.18
45563.04EA 97 EUR
45563.04 45563.09 45563.18
Indium(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Indium(III) sulphide
Purity: 99.999% CAS No.: 12030-24-9 Molecular Formula: In2S3 Formula Weight: 325.83 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00011061
Formule: In₂S₃
MW: 325.84 g/mol
Smeltpunt: 1050 °C
Dichtheid: 4.89 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011061
CAS nummer: 12030-24-9
EINECS: 234-742-3