Gallium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12933.03 12933.06
12933.03EA 73.1 EUR
12933.03 12933.06
Gallium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Gallium antimonide
Purity: 99.99% CAS No.: 12064-03-8 Molecular Formula: GaSb Formula Weight: 191.47 Physical Form: 6mm & down Pieces Odour: Odourless UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00016101
Formule: GaSb
Smeltpunt: 710 °C
Dichtheid: 5,5…5.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016101
CAS nummer: 12064-03-8
EINECS: 235-058-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III