Digallium triselenide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Gallium (III) selenide
45572.03 45572.06
45572.03EA 68.7 EUR
45572.03 45572.06
Digallium triselenide ≥99.99% (metals basis)
Digallium triselenide
Purity: 99.99% CAS No.: 12024-24-7 Molecular Formula: Ga2Se3 Formula Weight: 376.33 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016103
Formule: Ga₂Se₃
MW: 376.33 g/mol
Smeltpunt: 1010…1030 °C
Dichtheid: 4.92 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016103
CAS nummer: 12024-24-7
EINECS: 234-693-8
UN: 3077
ADR: 9 III