Sand, TECHNICAL, industrial, washed
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
27461.298EA 53.5 EUR
27461.298 27461.360 27461.460
Sand, TECHNICAL, industrial, washed
Sand
Formule: SiO₂
Kookpunt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1710 °C
Dichtheid: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02100519
CAS nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Specification Test Results
Solubility in acid Max. 1 %