Sand (sea sand)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8441.1 8441.2
ROTH8441.1EA 0 EUR
ROTH8441.1 ROTH8441.2
Sand (sea sand)
Sand (sea sand)
Formule: SiO₂
Kookpunt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1710 °C
Dichtheid: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4