Chloorpyrifos
Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
C11600000
CR11600000
EHERC11600000EA
86.1
EUR
EHERC11600000
EHERCR11600000
Chloorpyrifos
Chloorpyrifos
Formule:
C₉H₁₁Cl₃NO₃PS Kookpunt: 276 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 41…42 °C Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C) |
CAS nummer:
2921-88-2 EINECS: 220-864-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02242 |