Ammonium hydrogen sulphate ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ammonium bisulphate
14485.14 14485.22 14485.36
14485.14EA 45.6 EUR
14485.14 14485.22 14485.36
Ammonium hydrogen sulphate ≥99.9% (metals basis)
Ammonium hydrogen sulphate
Purity: 99.9% CAS No.: 7803-63-6 Molecular Formula: NH4HSO4 Formula Weight: 115.10 Physical Form: Lump Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2506 MDL No.: MFCD00051073
Formule: H₅NO₄S
Kookpunt: 350 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051073
CAS nummer: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526