Di-tert-butyl disulphide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
173620010
173622500
173620025
ACRO173620010EA
330
EUR
ACRO173620010
ACRO173622500
ACRO173620025
Di-tert-butyl disulphide 98%
Di-tert-butyl disulphide
Formule:
C₈H₁₈S₂ Kookpunt: 198…204 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –5 °C Dichtheid: 0,93 g/cm³ Vlampunt: 67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008838 CAS nummer: 110-06-5 EINECS: 203-734-1 UN: 3334 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |