1-Bromo-2-naphthol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18692.14 A18692.22
A18692.14EA 41.8 EUR
A18692.14 A18692.22
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
1-Bromo-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 573-97-7 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 76-81° Beilstein Reference: 2044001
Formule: C₁₀H₇BrO
Kookpunt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 76…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003869
CAS nummer: 573-97-7
EINECS: 209-363-1